Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Diltiazemhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15590534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15590534 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15590534 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 329080250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 33286-22-5 | C22H26N2O4S·HCl | 450,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Smältpunkt 210,0 °C till 215,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Molekylformel C22H26N2O4S·HCl
Kvantitet 25 g
Merck Index 15,3224
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i kloroform, myrsyra, metanol
InChI-nyckel HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
LEDER CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
IUPAC-namn [(2S,3S)-5-[2-(dimetylamino)etyl]-2-(4-metoxifenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-bensotiazepin-3-yl]acetat;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 450.99
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Formel vikt 450.99
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dilthiazem hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.