Läs mer
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Description
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diltiazem hydrochloride |
| CAS | 33286-22-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H27ClN2O4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | CRD-401 |
| Löslighetsinformation | H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.98 |
| Show More |