Läs mer
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16458727
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458727 5 g -
16401439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458727 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14656
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27ClN2O4S
Kvantitet 5 g
Synonym CRD-401
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 450.98
Formel vikt 450.98
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus