Läs mer
R&D Systems™ Diltiazem hydrochloride
Beskrivning
Antihypertensive and cardioprotective agent; an inhibitor of L-type Ca2+ channels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diltiazem hydrochloride |
| CAS | 33286-22-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C22H27ClN2O4S |
| Formel vikt | 450.98 |
| Renhet | 98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.978 |