Läs mer
Diltiazem hydroklorid, TRC
Produktkod. 30008323
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008323 50 mg
18072630 10 mg
18052630 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008323 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46062050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33286-22-5
Molekylvikt (g/mol) 450.98
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diltiazem HCl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C22H27ClN2O4S
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S,3S)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, monohydrochloride, (2S-cis)-, (+)-Diltiazem hydrochloride, (2S,3S)-(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, (S,S)-Diltiazem hydrochloride, Adizem, Altiazem, Anginyl, Angipress, Angizem, Bi-Teldiem, Blocalcin 60, Britiazim, Bruzem, CRD 401, Calcicard, Cardizem, Cardizem CD, Cardizem SR, Citizem, Cormax, Deltazen, Dicard, Dilacor, Dilacor XR, Diladel, Dilcardia, Dilgard, Dilpral, Dilrene, Diltiazem hydrochloride, Dilzacard, Dilzene, Herbesser, Kaizem, Kardil, Masdil, RG 83606, Tiazac, Tildiem, d-cis-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, d-cis-Diltiazem hydrochloride
Formel vikt 450.138
Procent renhet >95%