Läs mer
Diltiazem N-metylhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320563
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320563 1 ml
1 options
Produktkod. 30320563 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12645100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Analyt- eller komponentnamn N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
LEDER Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
IUPAC-namn [(2S,3S)-2-(4-metoxifyrenyl)-5-[2-(metylamino)etyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 436.95
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 436,1224 g/mol