missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diltiazem N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diltiazem N-Oxide |
| CAS | 142843-04-7 |
| Molekylformel | C22 H26 N2 O5 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S-cis)- (9CI), 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, N-oxide, (2S-cis)- |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O5S/c1-15(25)29-20-21(16-9-11-17(28-4)12-10-16)30-19-8-6-5-7-18(19)23(22(20)26)13-14-24(2,3)27/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CC[N+](C)(C)[O-])C(=O)[C@@H]2OC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-[(2S,3S)-3-acetyloxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-5-yl]-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.52 |
| Formel vikt | 430.1562 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?