Läs mer
Diltiazem, TRC
Produktkod. 30132723
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132723 2.5 g
18052830 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606282.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42399-41-7
Molekylformel C22 H26 N2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 414.52
Synonym 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S,3S)-, 1,5-Benzothiazepin-4(5H)-one, 3-(acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-, (2S-cis)-, (2S,3S)-3-(Acetyloxy)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, (+)-Diltiazem, (+)-cis-Diltiazem, Adizem XL, Balcor, Cartia XT, Coras, Diltia XT, Diltiazem, Dilzem, Dilzem retard, d-Diltiazem, d-cis-Diltiazem
IUPAC-namn [(2S,3S)-5-[2-(dimetylamino)etyl]-2-(4-metoxifenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzotiazepin-3-yl] acetat
LEDER COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diltiazem
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O4S/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1
Formel vikt 414.1613
Procent renhet >95%