Läs mer
Implen™ DiluCell™ 10 - Engångskyvett
Handla allt Implen ProdukterBeskrivning
Implen DiluCell™… få det praktiskt taget att späda ut ditt prov!
Tidigare var det nödvändigt att använda standardkyvetter med en volym på minst 1 ml och dessutom att späda provet manuellt. DiluCell™ från Implen möjliggör lägre provvolymkrav och ger automatisk virtuell provspädning. På grund av den unika designen av DiluCell™ kyvetter reduceras ljusvägen från standard 10 mm till 0,5 mm (DC 20) eller 1,0 mm (DC 10). Enligt Lambert Beer Law resulterar denna förkortade väglängd i en automatisk provspädning med faktor 20 (DC 20) eller 10 (DC 10). Automatisk utspädning med DiluCell™ sparar tid och utesluter utspädningsfel och korskontaminering.
- Låg provvolym krävs
- Lämplig för proteiner och mikrobiella cellkulturer
- Mätning möjlig från 340 nm
- Automatisk utspädning av faktor 10 och faktor 20
- Ingen risk för kontaminering
- Betydligt försenad cellsedimentering jämfört med standardkyvetter
- Godkänd för användning med Implen OD600 DiluPhotometer™
- Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1/10 utspädning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 200μ L |
| Material | Plast |
| Kvantitet | Paket med 96 st |
| Banans längd | 1.0 mm |
| Våglängdsområde | 340 till 1100 nm |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, OD600 DiluPhotometer |
| För användning med (applikation) | Proteinanalyser, OD600 |
| Diameter (metrisk) | 12 x 12 x 45 mm |
Endast för forskning