Läs mer
Interscience™ DiluFlow Elite 1 kg Dubbelpump
Produktkod. 16395695
Change view
Noggrannhet:
>99 %
Produktkod. Noggrannhet
16395695 >99 %
1 options
Produktkod. 16395695 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 503201
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
De DiluFlow Elite späder automatiskt ett fast prov på några sekunder med lämplig vikt av spädningsmedel, upp till en totalvikt på 1 kg. En idealisk lösning för att förbereda prover inom läkemedels- och kosmetikindustrin samt djurhälsa.
  • Anpassad till små volymer, efter behov inom läkemedels- och kosmetikindustrin
  • Flexibilitet möjliggör beredning av proverna i rör, krukor, etc.
  • Tillåter en noggrann utspädning av alla provtyper från 1 till 20 g (vid 1/10) med en noggrannhet på> 99 %
  • Programmerbar med 24 anpassningsbara program
  • Spårbarhet säkerställs genom en dubbelriktad LIMS ethernet-anslutning och erbjuder inspelning av alla operationer
  • Exporterar analysdata till skrivare, USB nyckel, Excel™ , Öppna Office™ , CSV och LIMS
  • Robotarm gör att du kan placera provet säkert i påsen utan risk för korskontaminering
  • Bredast möjliga öppning för väskan och lägsta lasttröskel
  • Med omdesignad ergonomi ger den ultralåga profilen optimal användningskomfort, särskilt under en laminärt flödeshuva
  • Vid stänk är avloppsbrickan avtagbar för sköljning och undviker tråkig rengöring
  • GL45 (3,2 mm) per pump
Specifikationer
Noggrannhet >99 %
Produkttyp Gravimetrisk utspädare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 6887
Utspädning Snabb, standard, exakt
Volym (metrisk) 20 till 1000 ml
För användning med (applikation) Spädningsprover
Inkluderar Droppbricka 400, 1 eller 2 pumpar, skydd för distributionsmunstycke, distributionsenhet, USB Nyckel, USB Kabel, nätsladd, BagOpen 400 för Dilutor, Användarmanual, Överensstämmelsecertifikat/Garantikort, 10 GeckoGrips, 1 Pk. av självhäftande spackel, insexnyckel, prover på mixerpåse
Precision >99%
Hastighet 28,1 ml/sek.
Mått (L x B x H) 37 x 42.1 x 37.7 cm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 60 W
Amperage 15 A