Läs mer
Interscience™ DiluFlow Elite 5 kg Dubbelpump
Produktkod. 15322138
Change view
Noggrannhet:
>99 %
Produktkod. Noggrannhet
15322138 >99 %
1 options
Produktkod. 15322138 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 503205
Beräknad leverans: 05-11-2026
De DiluFlow Elite späder automatiskt ett fast prov på några sekunder, med lämplig vikt av spädningsmedel, upp till en totalvikt på 5 kg. Dess fulla spårbarhet möjliggör inspelning av alla operationer och är programmerbar och anslutbar för upp till 6 spädningsmedel för den idealiska spädningslösningen för alla typer av prov.
  • Möjliggör en noggrann utspädning av alla typer av prover från 10 till 375 g (vid 1/10) med en noggrannhet> 99 %
  • Enheten är i överensstämmelse med ISO 7218 och ISO 6887 standarder
  • Robotarm gör att du kan placera provet säkert i påsen utan risk för korskontaminering
  • Programmerbar genom sina 24 anpassningsbara program
  • Spårbarhet säkerställs genom en dubbelriktad LIMS ethernet-anslutning
  • Exporterar analysdata till skrivare, USB nyckel, Excel™ , Öppna Office™ , CSV och LIMS
  • Bredast möjliga öppning för väskan och lägsta lasttröskel
  • Med omdesignad ergonomi ger den ultralåga profilen optimal användningskomfort, särskilt under en laminärt flödeshuva
  • Vid stänk är avloppsbrickan avtagbar för sköljning och undviker tråkig rengöring
  • GL45 (6,4 mm) per pump
Specifikationer
Noggrannhet >99 %
Produkttyp Gravimetrisk utspädare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 6887
Utspädning Snabb, standard, exakt
Volym (metrisk) 100 till 5000 g
För användning med (applikation) Spädningsprover
Inkluderar Droppbricka 400, 1 eller 2 pumpar, skydd för distributionsmunstycke, distributionsenhet, USB Nyckel, USB Kabel, nätsladd, BagOpen 400 för spädare, Användarmanual, Överensstämmelsecertifikat/Garantikort, 10 GeckoGrips, 1 Pk. av självhäftande spackel, insexnyckel, prover på mixerpåse
Precision >99%
Hastighet 22,5 ml/sek.
Mått (L x B x H) 37 x 42.1 x 37.7cm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 60 W
Amperage 15 A