Läs mer
Interscience™ DiluFlow Pro, dubbelpump
Produktkod. 15381798
Change view
Noggrannhet:
>99 %
Produktkod. Noggrannhet
15381798 >99 %
1 options
Produktkod. 15381798 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 502205
Beräknad leverans: 08-12-2026
De DiluFlow Pro späder automatiskt ut ett fast prov på några sekunder, med lämplig vikt av spädningsmedel, upp till en totalvikt på 5 kg. Dess robotarm möjliggör enkelt arbete under ett laminärt flödesskåp.
  • Med endast två knapptryckningar, DiluFlow Progravimetrisk spädare ger en exakt utspädning av alla typer av prover från 10 till 375 g (vid 1/10)
  • I enlighet med ISO 7218 och ISO 6887
  • Robotarm gör att du kan placera provet säkert i påsen utan risk för korskontaminering
  • Bredast möjliga öppning för väskan och lägsta lasttröskel
  • Med omdesignad ergonomi ger den ultralåga profilen optimal användningskomfort, särskilt under en laminärt flödeshuva
  • Vid stänk är avloppsbrickan avtagbar för sköljning och undviker tråkig rengöring
  • GL45 (6,4 mm) per pump
Specifikationer
Noggrannhet >99 %
Produkttyp Gravimetrisk utspädare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 6887
Utspädning Snabb, standard, exakt
Volym (metrisk) 100 till 5000 ml
För användning med (applikation) Spädningsprover
Inkluderar Fördelningsarm, droppbricka 400, 1 eller 2 pumpar, fördelningsenhet, USB Kabel, övervakningsprogramvara, nätsladd, BagOpen 400 för Dilutor, Användarmanual, Överensstämmelsecertifikat/Garantikort, 10 GeckoGrips, 1 Pk. av självhäftande spackel, prover på blenderpåse
Precision >99%
Hastighet 22,5 ml/sek.
Mått (L x B x H) 37 x 42.1 x 37.7 cm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 60 W
Amperage 15 A