Läs mer
Interscience™ DiluFlow Pro, enkelpump
Produktkod. 17895070
Change view
Noggrannhet:
>99 %
Produktkod. Noggrannhet
17895070 >99 %
1 options
Produktkod. 17895070 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 502105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
De DiluFlow Pro späder automatiskt ut ett fast prov på några sekunder, med lämplig vikt av spädningsmedel, upp till en totalvikt på 5 kg. Dess robotarm möjliggör enkelt arbete under ett laminärt flödesskåp.
  • Med endast två knapptryckningar, DiluFlow Progravimetrisk spädare ger en exakt utspädning av alla typer av prover från 10 till 375 g (vid 1/10)
  • I enlighet med ISO 7218 och ISO 6887
  • Robotarm gör att du kan placera provet säkert i påsen utan risk för korskontaminering
  • Bredast möjliga öppning för väskan och lägsta lasttröskel
  • Med omdesignad ergonomi ger den ultralåga profilen optimal användningskomfort, särskilt under en laminärt flödeshuva
  • Vid stänk är avloppsbrickan avtagbar för sköljning och undviker tråkig rengöring
  • GL45 (6,4 mm) per pump
Specifikationer
Noggrannhet >99 %
Produkttyp Gravimetrisk utspädare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 6887
Utspädning Snabb, standard, exakt
Volym (metrisk) 100 till 5000 ml
För användning med (applikation) Spädningsprover
Inkluderar Droppbricka 400, 1 eller 2 pumpar, skydd för distributionsmunstycke, distributionsenhet, USB Kabel, övervakningsprogramvara, nätsladd, BagOpen 400 för dilutorer, användarmanual, överensstämmelsecertifikat/garantikort, 10 GeckoGrips, 1 st. av självhäftande spackel, insexnyckel, prover på mixerpåse
Precision >99%
Hastighet 22,5 ml/sek.
Mått (L x B x H) 31.3 x 42.1 x 37.7 cm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 60 W
Amperage 15 A