Läs mer
Interscience™ DiluFlow, enkelpump
Produktkod. 15837696
Change view
Noggrannhet:
>99 %
Produktkod. Noggrannhet
15837696 >99 %
1 options
Produktkod. 15837696 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 501103
Beräknad leverans: 08-12-2026
De DiluFlow späder automatiskt ett fast prov på några sekunder, med lämplig vikt av spädningsmedel och garanterad spårbarhet.
  • 3 kg DiluFlow modell
  • Bredast möjliga öppning för väskan och lägsta lasttröskel
  • Med omdesignad ergonomi ger den ultralåga profilen optimal användningskomfort, särskilt under en laminärt flödeshuva
  • Vid stänk är avloppsbrickan avtagbar för sköljning och undviker tråkig rengöring
  • Patenterat system ersätter det självhäftande kittet och håller analyspåsen limfri, även på en våt yta
  • DiluFlow exporterar analysdata till skrivaren och till övervakningsprogramvaran (Exportera data till Excel™ , Öppna Office™ , CSV-fil, skrivare)
  • GL45 (6,4 mm Dia.) per pump
Specifikationer
Noggrannhet >99 %
Produkttyp Gravimetrisk utspädare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 6887
Utspädning Snabb, standard, exakt
Volym (metrisk) 100 till 3000 ml
För användning med (applikation) Spädningsprover
Inkluderar Fördelningsarm, droppbricka, 1 eller 2 pumpar, distributionsenhet, USB Kabel, övervakningsprogramvara, nätsladd, BagOpen 400 för Dilutor, Användarmanual, Överensstämmelsecertifikat/Garantikort, 10 GeckoGrips, 1 Pk. Självhäftande spackel, prover på mixerpåse
Precision >99%
Hastighet 22,5 ml/sek.
Mått (L x B x H) 31.3 x 43.7 x 39.4 cm
Spänning 100 till 240 V
Wattal 60 W
Amperage 15 A