Läs mer
Thermo Scientific™ Diluflux™ Tillbehör för automatiserad gravimetrisk utspädning och homogenisator för laboratorieblandare
Produktkod. 17163784
Change view
Produkttyp:
Munstycken
Trocar
Förpackningsmängd:
1 st
5 st/påse
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsmängd
17163784 Munstycken 5 st/påse
17153784 Trocar 1 st
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17163784 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DB4009A
Beräknad leverans: 26-11-2026
Dispensera media noggrant och uppnå kraftfull, tyst, pålitlig homogenisering med maximal produktivitet i din provberedning.
Uppnå maximal produktivitet med Thermo Scientific™ Diluflux™ Tillbehör för automatiserad gravimetrisk utspädning och homogenisator för laboratorieblandare. Utöka flexibiliteten och bibehålla de två plattformarnas långsiktiga funktionalitet med tillbehör som möjliggör användning av olika mediaformat (flaskor/påsar), förbättrar användargränssnittet och stödjer korrekt funktion av systemet.
Den lättanvända Diluflux Gravimetrisk dilutor tillåter samtidig användning av upp till två spädmedel genom att ha dubbla dispenseringshuvuden som matas av dubbla peristaltiska pumpar monterade på enheten. Den pålitliga och kraftfulla Homogenizer Laboratory Blender möjliggör snabb och effektiv provhomogenisering med ett litet fotavtryck och tyst drift. Tillbehören som listas här möjliggör:
  • Alternativa behållare (flaskor istället för påsar)
  • Alternativa mediakällor (buljongpåsar/flaskor)
  • Extra/ersättningsväska står för enkel förberedelse
  • Påseförvaring för inkubation
  • Exempel på märkning
  • Underhåll med reservdelar
Kontakta oss för att arrangera en demonstration av dilutorn, mixern och/eller dess tillbehör.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Munstycken
Material PTFE
Beskrivning Munstycken (5 stycken)
För användning med (utrustning) Diluflux Spädare, Homogenisator
Förpackningsmängd 5 st/påse
Endast för forskning.