Läs mer
Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiserade gravimetriska utspädnings- och homogenisatorlaboratorieblandare för provberikningspåsar
Beskrivning
Homogenisera matprover med säkerhet innan mikrobiologisk och molekylär analys med de lättanvända, sterila Thermo Scientific™ Diluflux™ Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender Sample Enrichment Bags. Dessa påsar är speciellt utformade för användning med Thermo Scientific Diluflux Automated Gravimetric Dilutor och Thermo Scientific Homogenzier Laboratory Blender i olika format och storlekar för att möta alla dina provförberedelser.
- Sterile
- Transparent
- Designed for use with the Diluflux Automated Gravimetric Dilutor and Homogenizer Laboratory Blender
- Suitable for use in all homogenizer machines
BagFilter™ 400 bags contain a non-woven side-filter with porosity of <250 microns. These are ideal for fibrous samples, allowing the sample to homogenize while preventing clogging of the filter, which is off to one side.
BagPage™ 400 bags contain a non-woven full-surface filter with porosity of 280 microns. Designed for “pasty” samples that smear, these allow for easier addition of sample to the bag while ensuring filtration of the entire mass.
BagLight™ 400 bags contain no filter for samples that are hard or otherwise retain their shape and, therefore, do not require a filter for aspirating the sample for downstream use.
RollBag™ 1300 bags have a wire-reinforced closure for a more secure closure with the larger sample volume. See product specs table for more details on capacity and instrument compatibility.
Contact us to arrange a demonstration of the Dilutor, the Blender, and/or its consumables.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Mått (L x B) | 190 x 300 mm |
| För användning med (utrustning) | Diluflux™ Diluter and Homogenizer |
| Modell | BagPage™ 400 |
| Förpackningsmängd | 500 bags |
| Produkttyp | Sample Enrichment Bag |
Endast för forskning.
BagFilter, BagLight, BagPage och RollBag är alla varumärken för INTERSCIENCE.