Läs mer
Thermo Scientific™ DiluFlux Integralställ för buljongpåsar
Produktkod. 17173784
Change view
För användning med (utrustning):
DiluFlux provutspädning
Produktkod. För användning med (utrustning)
17173784 DiluFlux provutspädning
1 options
Produktkod. 17173784 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DB4109A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5305.00 SEK
    4955.13 SEK / Paket med 1
    Save 349.87 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
DiluFlux-ställ för påsat medium. Integrerad i enheten, för att rymma en buljongpåse. Levererades med 4 skruvar + Torx-skruvmejsel
Kompatibla med många färdiga medieformat är de lättrena, rostfria DiluFlux Pro-utspädningsarna en idealisk passform för alla livsmedelstestlaboratorier.
Automatiserad mediedosering och provutspädning
  • Kompakt och lättanvänd
  • Automatiserad, snabb och noggrann utmatning
  • Finns med en eller två pumphuvuden för dosering av flera medier
  • Kompatibel med Dry-Bags och andra medieformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Väskställ
För användning med (utrustning) DiluFlux provutspädning