Läs mer
Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro automatiserad gravimetrisk dilutor
Produktkod. p-6933043
Inkluderar:
Endast automatiserad utspädningsenhet med dubbla pumpar
Modell:
DiluFlux Pro-3
DiluFlux Pro-5
Produktkod. 16479713
Brand: Thermo Scientific™ DB4100A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera media noggrant i lämpliga behållare enligt en inställd utspädning med denna gravimetriska utspädare som tillåter användning av två spädningsmedel.
Fördela buljongmedium noggrant i lämpliga behållare för mattestning med hjälp av Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro automatiserad gravimetrisk dilutor. DiluFlux Pro Dilutors är kompakta, lätta att använda och designade för att leverera exakta mängder spädningsmedel snabbt med en knapptryckning, så att du kan arbeta mer säkert och exakt. I kombination med Thermo Scientific™ Peristaltisk pump och Thermo Scientific™ Homogenizer, din labbbänk kommer att vara utrustad med en flexibel automatiserad odlingsmedielösning för att öka din produktivitet.
Automatisera utspädningssteget för din Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Enrichment Media, såväl som andra format, för maximal effektivitet. De lättanvända DiluFlux Pro gravimetriska utspädarna tillåter samtidig användning av två spädmedel genom att ha dubbla dispenseringshuvuden som matas av dubbla peristaltiska pumpar monterade i enheten.
  • Intuitivt: tryck helt enkelt på två tangenter, tarera och , så späder DiluFlux Pro Dilutor automatiskt ut ditt prov till önskad utspädningsfaktor
  • Exakt: med Watson-Marlow™ peristaltiska pumpar, högteknologiska flödesregulatorer och toppmoderna vägningsplattformar för pålitlig reproducerbarhet och repeterbarhet
  • Mångsidig: kompatibel med många förberedda mediaformat, den lättstädade, rostfria DiluFlux Pro Dilutor är en idealisk passform för alla livsmedelstestlaboratorier
  • Hög kvalitet: DiluFlux Pro Dilutors är det ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM-kompatibel och tillverkas i Frankrike under ISO 9001:2008 certifiering
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DiluFlux Pro-3 automatiserad gravimetrisk dilutor med enkel (icke-robot) dispenseringsarm
För användning med Dry-Bags
Inkluderar Endast automatiserad utspädningsenhet med dubbla pumpar
Material Rostfritt stål (väska)
Modell DiluFlux Pro-3
Mått (L x B x H) 41.5 x 31 x 40 cm
Total längd (metrisk) 41.5 cm
Total bredd (metrisk) 31 cm
Total höjd (metrisk) 40 cm
Fraktvikt (metrisk) 10.0 kg
Elektriska krav 100/127 V 220/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz