Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Spädnings-/dispensersprutor för Hamilton Microlab 500™
Produktkod. 15238483
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15238483
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 005232
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Spädnings-/dispensersprutor för Hamilton Microlab 500™ har den kunskap och expertis som går till att tillverka en SGE spruta.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Spädningsspruta/dispenserspruta för Hamilton Microlab 500
Specifikationer
Beskrivning 60 mm slaglängd, 6-32 UNC gänga i kolvknappen
Inkluderar Kolvstopp
Längd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Hamilton MicroLab 500™ Instrumentsprutor
Volym (metrisk) 100 μl
Anslutningstyp Luer lock