Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Spädnings-/dispensersprutor för Hamilton Microlab 500™
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Spädnings-/dispensersprutor för Hamilton Microlab 500™ har den kunskap och expertis som går till att tillverka en SGE spruta.
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Spädningsspruta/dispenserspruta för Hamilton Microlab 500
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 60 mm slaglängd, 6-32 UNC gänga i kolvknappen |
| Inkluderar | Kolvstopp |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Produkttyp | Hamilton MicroLab 500™ Instrumentsprutor |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Anslutningstyp | Luer lock |