Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Spädnings-/dispensersprutor för V6-pumpar
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Spädare/dispenserspruta för V6-pumpar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 60 mm slaglängd, 1/4-28 UNF gänganslutning, 4,8 mm hål i kolven |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| För användning med (utrustning) | V6 pump |