Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Spädnings-/dispensersprutor för V6-pumpar
Produktkod. 15288513
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15288513
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 009496
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger bättre prestanda och överlägsen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Spädnings-/dispensersprutor för V6-pumpar har kunskapen och expertis som går till att tillverka en SGE spruta.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Spädare/dispenserspruta för V6-pumpar
Specifikationer
Beskrivning 60 mm slaglängd, 1/4-28 UNF gänganslutning, 4,8 mm hål i kolven
Volym (metrisk) 25 ml
För användning med (utrustning) V6 pump