Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Spädnings-/dispensersprutor för olika instrument
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Diluter/Dispenser Spruta för olika instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 60 mm slaglängd, 6-32 UNC gänga i kolvknappen |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| För användning med (utrustning) | Olika instrument |