Läs mer
Day Impex™ Dilvac™ Cylindrisk Dewar-kolv i glas
Produktkod. 12399005
Kapacitet (metrisk):
375 ml
1250 ml
Höjd (metrisk):
232 mm
332 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
67 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12399005
Brand: Day Impex™ 210034
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard försilvrat glas dewar skickligt konstruerat av borosilikatglas. Day Impex™ Dilvac™ Cylindrical Glass Dewar Flask är ultralågt evakuerad för säker och effektiv hantering av flytande gaser, frysblandningar och prover.
  • Brett utbud av storlekar och kapaciteter
  • Borsilikatglas
  • Ultra evakuerad
  • Försilvrad
Specifikationer
Djup (metriskt) inuti 300mm
Diameter (metrisk) Yttre 92 mm
För användning med (applikation) Flytande gaser, frysblandningar och prover.
Höjd (metrisk) 332 mm
Basmaterial Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1250 ml
Diameter (metrisk) Inre 75 mm