Läs mer
Day Impex™ Dilvac™ Cylindrisk Dewar-kolv i glas
Kapacitet (metrisk):
375 ml
1250 ml
Höjd (metrisk):
232 mm
332 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
67 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Brett utbud av storlekar och kapaciteter
- Borsilikatglas
- Ultra evakuerad
- Försilvrad
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) inuti | 300mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 92 mm |
| För användning med (applikation) | Flytande gaser, frysblandningar och prover. |
| Höjd (metrisk) | 332 mm |
| Basmaterial | Borsilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 1250 ml |
| Diameter (metrisk) Inre | 75 mm |