Läs mer
DIM-C-pPhCO2Me, MedChemExpress
Produktkod. 16477267
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477267 5 mg
16430857 50 mg
16425406 100 mg
16423126 25 mg
16404558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16477267 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112056
MedChemExpress DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
DIM-C-pPhCO2Me is a nuclear receptor 4A1 (NR4A1) antagonist. Antineoplastic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DIM-C-pPhCO2Me
CAS 151358-48-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H20N2O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (328.57 mM)
LEDER COC(C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 380.44
Formel vikt 380.44
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death