missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DIM-C-pPhOCH3
Beskrivning
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Enhances long-term potentiation in hippocampal slices and long-term contextual fear memory in an in vivo mouse model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1-Bis(3'-indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane |
| CAS | 33985-68-1 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C24H20N2O |
| Formel vikt | Observed MW: 352.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?