Läs mer
DIM-C-pPhOCH3, MedChemExpress
Produktkod. 16457197
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457197 5 mg 5mg
16440787 50 mg 50mg
16423106 25 mg -
16414478 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16457197 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111492
MedChemExpress DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Nerve growth factor-induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) is an orphan nuclear receptor.
DIM-C-pPhOCH3 is a Nur77 agonist. Nerve growth factor-induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) is an orphan nuclear receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DIM-C-pPhOCH3
CAS 33985-68-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20N2O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.3 mg/mL (94.49 mM)
LEDER COC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 352.43
Formel vikt 352.43
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death