Läs mer
Dimedone, 98%
Produktkod. 11469402
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469402 25 g 25g
11479402 100 g 100g
11489402 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469402 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10140.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Reagens som används vid syntes av fusionerade 3-metylfuraner.Dimedon används i organisk kemi för att identifiera närvaron av aldehydgrupp. Det används också som en katalysator vid bildandet av övergångsmetallkomplex. Vidare används det också i kolorimetri, kristallografi, luminescens och spektrofotometrisk analys. Utöver detta används det i syntesen av naturligt förekommande sammansmälta 3-metylfuraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagens som används vid syntes av fusionerade 3-metylfuraner.Dimedon används i organisk kemi för att identifiera närvaron av aldehydgrupper. Det används också som en katalysator vid bildandet av övergångsmetallkomplex. Vidare används det också i kolorimetri, kristallografi, luminescens och spektrofotometrisk analys. Utöver detta används det i syntesen av naturligt förekommande fusionerade 3-metylfuraner.
Löslighet
Löslig i metanol, etanol, bensen och kloroform. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-81-8
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00001588
InChI-nyckel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC-namn 5,5-dimetylcyklohexan-1,3-dion
LEDER CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimedone
Smältpunkt 146°C to 150°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 471489
Merck Index 14,3242
Löslighetsinformation Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vikt 140.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.