Läs mer
Dimedone, 98%
Beskrivning
Reagens som används vid syntes av fusionerade 3-metylfuraner.Dimedon används i organisk kemi för att identifiera närvaron av aldehydgrupp. Det används också som en katalysator vid bildandet av övergångsmetallkomplex. Vidare används det också i kolorimetri, kristallografi, luminescens och spektrofotometrisk analys. Utöver detta används det i syntesen av naturligt förekommande sammansmälta 3-metylfuraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reagens som används vid syntes av fusionerade 3-metylfuraner.Dimedon används i organisk kemi för att identifiera närvaron av aldehydgrupper. Det används också som en katalysator vid bildandet av övergångsmetallkomplex. Vidare används det också i kolorimetri, kristallografi, luminescens och spektrofotometrisk analys. Utöver detta används det i syntesen av naturligt förekommande fusionerade 3-metylfuraner.
Löslighet
Löslig i metanol, etanol, bensen och kloroform. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimedone |
| Smältpunkt | 146°C to 150°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 471489 |
| Merck Index | 14,3242 |
| Löslighetsinformation | Soluble in methanol,ethanol,benzene and chloroform. Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 140.18 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.