Läs mer
Dimedone, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10315800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10315800 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10315800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3220/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 126-81-8
Smältpunkt 147°C
Färg Yellow
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C8H12O2
MDL-nummer MFCD00001588
Kvantitet 25 g
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
InChI-nyckel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
IUPAC-namn 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 140.18
PubChem CID 31358
Formel vikt 140.18g/mol
Fysisk form Powder