Läs mer
Dimedone, TRC
Produktkod. 30385196
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30385196 100 g
1 options
Produktkod. 30385196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460200100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimedone
CAS 126-81-8
Molekylformel C8H12O2
Kvantitet 100 g
Synonym 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-cyclohexanedione, 1,1-Dimethyl-3,5-diketocyclohexane, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexandione, 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethyldihydroresorcinol, 5,5-Dimethylhydroresorcinol, Cyclomethone, Dimedon, Lu 274, Medon, Methon, Methone, NSC 14984, NSC 17544, NSC 242994, NSC 43759
InChI formel InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3
LEDER CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
IUPAC-namn 5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 140.18
Formel vikt 140.0837