Läs mer
Dimefluthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimefluthrin |
| CAS | 271241-14-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H22 F4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl ester (9CI), 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzil-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropynyl-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate, 4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 3-(2-methyl-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Dimefluthrin, Preo, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22F4O3/c1-9(2)6-12-13(19(12,3)4)18(24)26-8-11-16(22)14(20)10(7-25-5)15(21)17(11)23/h6,12-13H,7-8H2,1-5H3 |
| LEDER | COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.37 |
| Visa mer |