missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimemorfan phosphate, MedChemExpress

Produktkod. 16444657
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16444657 50 mg
16438876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16444657 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2215

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.

Dimemorfan phosphate is a sigma 1 receptor agonist, used as a potent antitussive.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimemorfan phosphate
CAS 36304-84-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H28NO4P
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (28.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=P(O)(O)O.CN1[C@](CC2=CC=C(C)C=C32)([H])[C@](CCCC4)([H])[C@]34CC1
Molekylvikt (g/mol) 353.39
Formel vikt 353.39
Procent renhet 98.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.