Läs mer
Dimenhydrinate, MedChemExpress
Produktkod. 16478686
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478686 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16478686 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1215
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dimenhydrinate is an anti-emetic and anti-histamine commonly available over-the-counter as a motion sickness remedy.
Dimenhydrinate is an anti-emetic and anti-histamine commonly available over-the-counter as a motion sickness remedy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimenhydrinate
CAS 523-87-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H28ClN5O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (78.73 mM)
LEDER O=C(N1C)N(C)C2=C(NC(Cl)=N2)C1=O.CN(C)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 469.96
Formel vikt 469.96
Procent renhet 99.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation