Läs mer
Dimenhydrinate, Mikromol™
Produktkod. 17923236
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17923236 500 mg
1 options
Produktkod. 17923236 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0599.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimenhydrinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimenhydrinate
CAS 523-87-5
Analyt- eller komponentnamn Dimenhydrinate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H21 N O . C7 H7 Cl N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dimenhydrinate, 1H-Purine-2,6-dione, 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine (1:1), Theophylline, 8-chloro-, compd. with 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine (1:1) (7CI,8CI), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chloro-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione (1:1) (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, compd. with 8-chlorotheophylline (1:1) (8CI), 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamine 8-chlorotheophyllinate, Amosyt, Anautine, Andramine, Antemin, Aviomarin, Chloranautine, Diamarin, Dimate, Dimigal, Diphenhydramine 8-chlorotheophyllinate, Diphenhydrinate, Dommanate, Dramamin, Dramamine, Dramarin, Dramina, Dramocen, Dramyl, Dromyl, Emedyl, Emes, Epha, Faston, Gravinol, Gravinol (antiemetic), Gravol, Menhydrinate, NSC 117855, Neo-Navigan, Novamin, Novamine, Permital, Reidamine, Reise-Engletten, Removine, Supremal, Teodramin, Theohydramine, Travel-Gum, Travelin, Travelmin, Vomex A, Xamamina
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
LEDER CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2.CN3C(=O)N(C)c4nc(Cl)[nH]c4C3=O
IUPAC-namn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine;8-chloro-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 469.96
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 469.1881 g/mol