Läs mer
Dimenhydrinat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451611 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11451611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219018910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 523-87-5
Molekylformel C24H28ClN5O3
Molekylvikt (g/mol) 469.97
InChI-nyckel NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimenhydrinate, dramamine, vomex a, chloranautine, diphenhydrinate, anautine, travelin, amosyt, aviomarin, gravol
PubChem CID 10660
IUPAC-namn 2-benshydryloxi-N,N-dimetyletanamin;8-klor-1,3-dimetyl-7H-purin-2,6-dion
LEDER CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC(=N2)Cl.CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimenhydrinate
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Formel vikt 470
Fysisk form Pulver