Läs mer
Dimenhydrinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimenhydrinate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 469.1881 |