Läs mer
Dimesna-d8, TRC
Produktkod. 30384929
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30384929 2.5 mg 2.5mg
30376521 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4606612.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189975-43-6
Molekylformel C4D8Na2O6S4
Molekylvikt (g/mol) 334.39
Synonym Ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid, 2,2'-dithiobis-, sodium salt (1:2) (ACI), 2,2-Disulfanediylbis(ethanesulfonic) acid D8 disodium salt, 2,2'-Dithiodi-1-ethane-d4-sulfonic acid disodium salt, Bis(2-sulfoethyl-d4)disulfide disodium salt, Dimesna-d8, Disodium 2,2'-dithiobis(ethane-1,1,2,2-d4-1-sulfonate), Disodium 2,2'-dithiodiethanesulfonate-d8
LEDER [Na+].[Na+].[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-])C([2H])([2H])S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimesna-d8
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2