Läs mer
Dimesna, MedChemExpress
Beskrivning
Dimesna is an protective agent used to decrease urotoxicity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimesna |
| CAS | 16208-51-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H8Na2O6S4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | BNP-7787 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 68 mg/mL (208.37 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=S(CCSSCCS(=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.34 |
| Visa mer |