Läs mer
Dimesna, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimesna |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O6S4.2Na/c5-13(6,7)3-1-11-12-2-4-14(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 325.8999 |