Läs mer
Dimethachlor 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318413
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318413 1 ml
1 options
Produktkod. 30318413 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA09010183ME
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethachlor
CAS 50563-36-5
Analyt- eller komponentnamn Dimethachlor
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 Cl N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)15(7-8-17-3)12(16)9-14/h4-6H,7-9H2,1-3H3
LEDER COCCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1C
IUPAC-namn 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 255.1026 g/mol