missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethachlor CGA 369873, TRC

Produktkod. 30138076
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138076 250 mg
30004677 100 mg
30010260 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD465480250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2387071-47-6
Molekylformel C10 H12 N O4 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 265.26
Synonym Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium
IUPAC-namn sodium;2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethanesulfonate
LEDER [Na+].Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethachlor Metabolite CGA 369873 Sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4S.Na/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15;/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Formel vikt 265.0385
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.