Läs mer
Dimethachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 1231710-75-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 N O5 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5S.Na/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)14(7-8-19-3)12(15)9-20(16,17)18;/h4-6H,7-9H2,1-3H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].COCCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | sodium;2-[N-(2-methoxyethyl)-2,6-dimethylanilino]-2-oxoethanesulfonate |
| Visa mer |