missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethachlor metabolite CGA 369873 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 |
| CAS | 1418095-08-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethachlor Metabolite CGA 369873 |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C10 H13 N O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid, Ethanesulfonic acid, 2-[(2,6-dimethylphenyl)amino]-2-oxo- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)11-9(12)6-16(13,14)15/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14,15) |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CS(=O)(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?