Läs mer
Dimethachlor Oxalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethachlor oxalamic acid (OA) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)14(7-8-18-3)12(15)13(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 251.1158 |
| Procent renhet | >95% |