Läs mer
Dimethallyl carbonate, 97%
Produktkod. 11464347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464347 5 g 5g
11474347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20414.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 64057-79-0 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64057-79-0
Molekylformel C9H14O3
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00008598
InChI-nyckel SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
PubChem CID 47083
IUPAC-namn bis(2-metylprop-2-enyl)karbonat
LEDER CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethallyl carbonate
Kokpunkt 199°C to 202°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.