missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethazine, TRC

Produktkod. 30373521
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373521 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30373521 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4604905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethazine
CAS 3625-07-8
Molekylformel C42 H68 N2 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Mebolazine
InChI formel InChI=1S/C42H68N2O2/c1-25-23-37(3)27(9-11-29-31(37)13-17-39(5)33(29)15-19-41(39,7)45)21-35(25)43-44-36-22-28-10-12-30-32(38(28,4)24-26(36)2)14-18-40(6)34(30)16-20-42(40,8)46/h25-34,45-46H,9-24H2,1-8H3/b43-35+,44-36+/t25-,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33+,34+,37+,38+,39+,40+,41+,42+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C/C/1=N\N=C\5/C[C@@H]6CC[C@@H]7[C@H](CC[C@@]8(C)[C@H]7CC[C@]8(C)O)[C@@]6(C)C[C@H]5C
IUPAC-namn (2R,3E,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-[(E)-[(2R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-2,10,13,17-tetramethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene]hydrazinylidene]-2,10,13,17-tetramethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molekylvikt (g/mol) 633
Formel vikt 632.5281
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.