Learn More
Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium |
| CAS | 1418095-09-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dimethenamid-ethane sulfonic acid (ESA) sodium |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H18 N O5 S2 . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanesulfonic acid, 2-[(2,4-dimethyl-3-thienyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Dimethenamid ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO5S2.Na/c1-8-6-19-10(3)12(8)13(9(2)5-18-4)11(14)7-20(15,16)17;/h6,9H,5,7H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].COCC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(C)csc1C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?