Läs mer
Dimethenamid-oxalamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325003
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325003 1 ml
1 options
Produktkod. 30325003 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12677540AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethenamid oxalamid
CAS 380412-59-9
Analyt- eller komponentnamn Dimethenamid oxalamid
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H17 N O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4S/c1-7-6-18-9(3)10(7)13(8(2)5-17-4)11(14)12(15)16/h6,8H,5H2,1-4H3,(H,15,16)
LEDER COCC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1c(C)csc1C
IUPAC-namn 2-[(2,4-dimethylthiophen-3-yl)-(1-methoxypropan-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 271.33
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 271.0878 g/mol